Learn More
Gibco™ Células de producción viral 2.0
Descripción
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
- Las células de producción viral Gibco 2.0 son una línea celular clonal derivada de la línea de células parentales HEK293F
- Son un componente central del sistema de producción AAV sin ayuda AAV-MAX
- Las células se han adaptado al medio de producción viral definido químicamente y se mantienen en cultivo de suspensión en ese medio
- Las células de producción viral 2.0 son altamente transfectables mediante el kit de transfección AAV-MAX para la producción de virus adeno-asociados (AAV)
- Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de producción viral y DMSO al 10 %
- Las células se deben descongelar directamente en medio de producción viral suplementado con GlutaMAX de 4 mM (n.º cat. 35050038) para un rendimiento óptimo
Las características de las células de producción viral 2.0 incluyen:
- Línea celular de alta producción, clonal, derivada de 293F
- Ausencia de antígeno T grande SV40
- Optimizado para cultivo en suspensión de alta densidad (>12 millones de células/ml) en medio definido químicamente
- Permite la producción de títulos AAV altos, superiores a 5 x 1010 vg/ml (sin purificar)
- Capacidad de ampliación sólida y estabilidad de paso
Especificaciones
Especificaciones
| Estado de célula | Congelado |
| Concentración | Células 1e7/mL |
| Contenido y almacenamiento | 6 viales criogénicos, almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor |
| Línea de células | Células de producción viral 2.0 |
| Tipo de célula | Riñón (embrionario) |
| Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
| Formulario | Congelado |
| Especie | Humano |
| Formato | 6 viales |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción de AAV |
| Mostrar más |