Learn More
Gibco™ Viral-Plex™ Complexation Buffer
Código de producto. 17301899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17301899 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17301899 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4983901
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tampón sin rojo de fenol, sin proteínas y químicamente definido para el ADN plásmido complejo con reactivo de transfección para aplicaciones de transfección estándar.
Gibco Viral-Plex Complexation Buffer is a ready-to-use AAV production buffer and complexation reagent for gene therapy, formulated to efficiently complex plasmid DNA with lipid-based transfection reagents for viral vector manufacturing. This chemically defined, serum- and protein-free buffer provides an optimal environment for forming stable DNA/lipid complexes, enabling efficient transient transfection of Viral Production Cells 2.0 (VPC2.0). As a key component of the AAV-MAX Production System, Viral-Plex Complexation Buffer streamlines the triple-transfection workflow for high-titer AAV production.
  • El tampón de complexación Gibco Viral-Plex es un tampón sin proteína y sin rojo de fenol químicamente definido
  • Para la complexación del ADN plasmídico con reactivo de transfección para aplicaciones de transfección estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HEK293
Contenido y almacenamiento Frasco de 100 ml, almacenar de 2°C a 8°C, protegido de la luz. No la congele.
Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
Descripción Sin suero, sin origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin rojo de fenol
Tipo de célula Líneas de células establecidas
Formato Frasco
Tipo de muestra ADN plasmídico
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Sistema de expresión Mamífero
Para utilizar con (equipo) Sistema AAV-MAX
Para utilizar con (aplicación) Producción de AAV
Incluye Tampón de complexación Gibco Viral-Plex de 100 mL
Línea de productos AAV-MAX
Tipo de producto Tampón de transfección de producción AAV
Cantidad 100 mL
Tipo de reactivo Tampón de transfección
Condiciones de envío Hielo húmedo
Esterilidad Estéril