Learn More
Vipivotide tetraxetan, MedChemExpress
Código de producto. 16494878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494878 10 mg 10 miligramos
16453276 25 mg 25 miligramos
16431137 50 mg 50 miligramos
16407637 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117410
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vipivotide tetraxetan
Forma física Solid
CAS 1702967-37-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C49H71N9O16
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo PSMA-617
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (119.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CNC(CN4CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC4)=O)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 1042.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 1042.14
Porcentaje de pureza 98.78%