Learn More
Vipivotide tetraxetan Linker, MedChemExpress
Código de producto. 16499865
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499865 250 mg 250 miligramos
16427836 100 mg 100 miligramos
16413977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 16499865 Supplier Medchem Express Supplier No. HY43869
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).
Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).
Specifications
Nombre del producto químico o material Vipivotide tetraxetan Linker
CAS 1703768-74-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H45N5O9
Cantidad 250 mg
Sinónimo PSMA-617 Linker
Información de solubilidad DMSO : 270 mg/mL (411.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CN)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 655.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.74
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death