Learn More
Vipadenant, MedChemExpress
Código de producto. 16490547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490547 50 mg 50 miligramos
16454208 10 mg 10 miligramos
16426927 5 mg 5 miligramos
16405166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10857
MedChemExpress Vipadenant (BIIB-014; CEB-4520) is an adenosine receptor antagonist, with Kis of 1.3 nM and 68 nM for A2A and A1, respectively.
Vipadenant (BIIB-014
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vipadenant
Forma física Solid
CAS 442908-10-3
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N7O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BIIB-014 CEB-4520
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.47 mM)
SMILES NC1=NC2=C(N=NN2CC3=CC=C(N)C(C)=C3)C(C4=CC=CO4)=N1
Peso molecular (g/mol) 321.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.34
Porcentaje de pureza 98.0%