Learn More
MedChemExpress VIP(6-28)(human, rat, porcine, bovine)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.05% |
| CAS | 69698-54-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 2816.28 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |