Learn More
Vioxx, TRC
Código de producto. 30011956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011956 10 mg 10 miligramos
30008259 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV67000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162011-90-7
Fórmula molecular C17 H14 O4 S
Peso molecular (g/mol) 314.36
Nombre IUPAC 3-(4-metilsulfonilfenil)-4-fenil-2H-furano-5-una
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vioxx
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-3-phenyl-2(5H)-furanone, 3-(4-Methanesulfonylphenyl)-2-phenyl-2-buten-4-olide, 3-Phenyl-4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, 4-[4-(Methanesulfonyl)phenyl]-3-phenyl-5H-furan-2-one, Ceeoxx, Ceoxx, MK 0966, MK 966, Rhuma-cure, Rofecoxib, Romacox, Vioxx
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O4S/c1-22(19,20)14-9-7-12(8-10-14)15-11-21-17(18)16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0613
Porcentaje de pureza >95%