Learn More
Vioxx-d5 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vioxx-d5 |
| CAS | 544684-93-7 |
| Fórmula molecular | C17 2H5 H9 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-3-(phenyl-d5)-2(5H)-furanone, 3-(4-Methanesulfonylphenyl)-2-(phenyl-d5)-2-buten-4-olide, 3-(Phenyl-d5)-4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, MK 0966-d5, MK 966-d5, Rhuma-cure-d5, Rofecoxib-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O4S/c1-22(19,20)14-9-7-12(8-10-14)15-11-21-17(18)16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C2=C(COC2=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metilsulfonilfenil)-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 319.387 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.093 |