Learn More
Thermo Scientific™ VIOS 160L 3 Puerta interior estanca a los gases con pantalla
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
VIOS 160L 3 Puerta interior estanca a los gases con pantalla
VIOS 160L 3 Puerta interior estanca a los gases con pantalla
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 160 L |
| Tipo | Puerta con pantalla |
| Cantidad | 3 puertas |