Learn More
Tocris Bioscience™ Viomycin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18762574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18762574 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18762574 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3787/10
Antibiotic; inhibits bacterial DNA synthesis
Viomycin is a member of the tuberactinomycin family of antibiotics. Inhibits group I intron splicing and prokaryotic protein synthesis. Freezes bacterial ribosomes in either the pre- or post-translational state. Facilitates trans-cleavage of the Neurospora VS ribozyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viomycin
CAS 32988-50-4
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C25H43N13O10
Formula Weight (peso de la fórmula) 881.85
Tipo de producto Viomycin
Pureza >98%
Peso molecular 685.7