Learn More
Monohidrato de ácido violúrico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456796 10 g 10 g
11466796 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23931.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 26351-19-9 | C4H5N3O5 | 175.10 g/mol
Violuric acid monohydrate is used as a reagent for cobalt. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26351-19-9
Fórmula molecular C4H5N3O5
Peso molecular (g/mol) 175.10
Número MDL MFCD00149401
Clave InChI YHAIHNZKUCGXRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo violuric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone, 5-oxime, monohydrate, 5-hydroxyimino-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, alloxan-5-oxime monohydrate, c4nh33o4.h2o, 5-isonitrosobarbituric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trionehydrate, 5-hydroxyimino-1,3-dihydropyrimidine-2,4,6-trione, oxamethane, violuric acid monohydrate, for spectrophotometric det. of co
PubChem CID 21197397
SMILES O.ON=C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Violuric acid monohydrate
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 162342
Índice Merck 14,10000
Nombre IUPAC 5-hidroxiimino-1,3-diazinano-2,4,6-triona; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.10 (157.08 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Violuric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Violuric acid monohydrate