Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)
Código de producto. 15795298
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
99,0-101,0 g
De 198 a 202 g
Formato:
Frasco de jarabe de 125 mL
Frasco de jarabe de 250 mL
Tamaño de la unidad:
2 litros
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso de llenado Formato unitSize
15795298 De 198 a 202 g Frasco de jarabe de 250 mL 2 litros
15829662 99,0-101,0 g Frasco de jarabe de 125 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15795298 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BO1329R
Use this agar for the selective and differential isolation of Enterobacteriaceae
Violet Red Bile Glucose Agar (ISO) is a selective differential medium for the isolation of Enterobacteriaceae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Dark Purple
Contenido y almacenamiento 2° to 25°C
Formato Frasco de jarabe de 250 mL
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Agar
Peso de llenado De 198 a 202 g
Tipo de empaquetado 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Cantidad 10/Pk.