Learn More
Thermo Scientific™ Agar de glucosa de bilis rojo violeta (EP, USP, JP, BP)
Código de producto. 11994172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11994172 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11994172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO1167A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Cuente de forma selectiva Enterobacteriaceae en alimentos, piensos para animales y muestras medioambientales con este medio listo para su uso.
Enumere de forma selectiva Enterobacteriaceae en muestras de alimentos, piensos y medio ambiente con el agar de glucosa de bilis rojo violeta (VRBG) listo para su uso (EP, USP, JP, BP) Thermo Scientific™ Oxoid™, cumpliendo con las normas ISO 21528 e ISO 11133:2014. Gracias a la cuidadosa adición de componentes inhibidores selectivos, rojo neutro, violeta cristal y sales biliares, el medio ofrece selectividad frente a las bacterias grampositivas no objetivo. El medio se prueba de acuerdo con la farmacopea internacional1,2,3,4.
Utilice agar de glucosa de bilis rojo violeta (VRBG) (EP, USP, JP, BP) en el análisis de alimentos, piensos para animales y muestras medioambientales para detectar la presencia de grupos indicadores, como las bacterias coliformes. Además de ofrecer una prueba de la higiene y seguridad de los alimentos, los grupos indicadores proporcionan una medida de la calidad de los alimentos y la posibilidad de deterioro. Uno de los grupos más comunes de bacterias que emplea la industria alimentaria como organismos indicadores es el de las bacterias coliformes, que pueden considerarse un subgrupo de Enterobacteriaceae. Sin embargo, en un intento de mejorar la evaluación de la inocuidad y calidad de los alimentos por parte de la industria alimentaria, se ha dado un paso hacia la realización de pruebas para Enterobacteriaceae totales en lugar de limitar las pruebas a coliformes. 
En los alimentos procesados, especialmente los sometidos a tratamientos térmicos, estos organismos pueden ser un indicador fiable de fallos en el proceso, procesamiento insuficiente y contaminación posterior al procesamiento.
  • Resultados de lectura sencilla: debido a la inclusión del indicador rojo neutro y del violeta cristal en el medio, las  Enterobacteriaceae forman colonias de color púrpura-rosado. Cumple las normas ISO 21528 e ISO 11133:2014.
  • Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Mossel5 modificó el agar de lactosa de bilis rojo violeta mediante la adición de glucosa para mejorar la recuperación de todas las Enterobacteriaceae. El trabajo posterior de Mossel y Cowell6,7 demostró que la lactosa podría ser omitida, dando como resultado la formulación conocida como VRBGA.
Las Enterobacteriaceae fermentan rápidamente la glucosa y, por tanto, reducen el pH del medio, que produce colonias de color púrpura rosado debido a la inclusión del indicador rojo neutro y del violeta cristal en el medio. Estas colonias suelen estar rodeadas por halos de color púrpura de sales biliares precipitadas. El violeta cristal y las sales biliares inhiben el crecimiento de la flora grampositiva.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Violeta/rojo, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar de glucosa de bilis rojo violeta (EP, USP, JP, BP)
Formato Placa de 90mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 18,5 g – 20,5 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.