Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Agar
Código de producto. 13225449
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
De 100 a 101,5 g
Formato:
Frasco de jarabe de 125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Peso de llenado Formato unitSize
13225449 De 100 a 101,5 g Frasco de jarabe de 125 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 13225449 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BO0455M
Selectively isolate and enumerate coliform bacteria from food, dairy, or water samples by inhibiting non-coliforms and differentiating lactose fermenters via red colonies.
Selectively isolate and enumerate coliform bacteria from food, dairy, or water samples by inhibiting non-coliforms and differentiating lactose fermenters via red colonies using Violet Red Bile Agar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Purple
Contenido y almacenamiento 2°C to 25°C
Formato Frasco de jarabe de 125 mL
Origen de fabricación United Kingdom
Tipo de producto Agar
Peso de llenado De 100 a 101,5 g
Tipo de empaquetado 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Cantidad 10/Pk.