Learn More
Violanthrone-79, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445998 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15445998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59616.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El violantrona 79 es un semiconductor orgánico de canal-n utilizado para el control de interfaz de metadyodo tipo n convencional.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Refrigerar. Incompatible con oxi fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Violanthrone-79
CAS 85652-50-2
Punto de fusión 193°C to 196°C
Fórmula molecular C50H48O4
Número MDL MFCD00491570
Cantidad 1 g
Sinónimo violanthrone-79, violanthrone 79, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,16,17-bis octyloxy, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,1, 16,17-bis n-octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy-anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde-benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Clave InChI LLPQZABTDLOYAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCOC1=C2C3=C(C=CC4=C3C(=C1)C5=CC=CC=C5C4=O)C6=C7C2=C(C=C8C7=C(C=C6)C(=O)C9=CC=CC=C98)OCCCCCCCC
Peso molecular (g/mol) 712.93
PubChem CID 16217791
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.91
Porcentaje de pureza 98%