Learn More
Bromuro de viniltrifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380174 25 g 25 g
11370174 5 g 5 g
11390174 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11380174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00708.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5044-52-0 | C20H18BrP | 369.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5044-52-0
Fórmula molecular C20H18BrP
Peso molecular (g/mol) 369.24
Número MDL MFCD00011807
Clave InChI VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo vinyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl vinyl phosphonium bromide, schweizer's reagent, ethenyltriphenylphosphonium bromide, ethenyl triphenyl phosphanium bromide, ethenyltriphenylphosphanium bromide, triphenyl-vinyl-phosphonium; bromide, pubchem16334, acmc-1aw2n, vinyltriphenylphosphine bromide
PubChem CID 2723893
Nombre IUPAC etenil(trifenil)fosfonio; bromuro
SMILES [Br-].C=C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 182°C to 186°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4168860
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.25
Porcentaje de pureza 97%