Learn More
Viniltrimetilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353886 25 g 25 g
11343886 5 g 5 g
11363886 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16989.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-05-2
Fórmula molecular C5H12Si
Peso molecular (g/mol) 100.236
Número MDL MFCD00008606
Clave InChI GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
Nombre IUPAC etenil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Especificaciones
Punto de ebullición 54°C to 56°C
Nombre del producto químico o material Vinyltrimethylsilane
Punto de fusión -132°C
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 956572
Temperatura de inflamación −24°C (−11°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Mild
Índice de refracción 1.391
Densidad 0.69