Learn More
Viniltrimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347725 10 g 10 g
11357725 50 g 50 g
11367725 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02498.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Vinyltrimethylsilane is used in semiconductor processing. It is involved in the Preparation of silyl-ethers by Rh(I) catalysis. Further, it is used in the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El viniltrimetilsilano se utiliza en el procesamiento de semiconductores. Participa en la preparación de éteres silílicos por catálisis Rh(I). Además, se utiliza en la preparación de trimetilsililetil sulfóxidos que en presencia de ión de fluoruro generan nucleófilos de sulfenato.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter dietílico, benceno y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y álcalis (bases) fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-05-2
Fórmula molecular C5H12Si
Peso molecular (g/mol) 100.236
Número MDL MFCD00008606
Clave InChI GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
Nombre IUPAC etenil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Especificaciones
Punto de ebullición 54°C to 56°C
Nombre del producto químico o material Vinyltrimethylsilane
Punto de fusión -132°C
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 956572
Temperatura de inflamación −24°C (−11°F)
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,diethyl ether,benzene and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.24
Porcentaje de pureza 97%
Olor Mild
Índice de refracción 1.391
Densidad 0.69