Learn More
Viniltrimetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474667 500 g 500 g
11464667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21176.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.23 g/mol
Trimethoxyvinylsilane is used as a chemical intermediate in the production of other fine chemicals or as a monomer in the production of vinyl functional silicone polymers. The use of Trimethoxyvinylsilane in coatings is intended to improve bonding or adhesion between organic polymers and mineral surfaces, such as pigments, fillers, and glass or metal substrates. It is used in water-based decorative coating products. It is also used as a as cross-linking agent and adhesion promoter in commercially-available silicone sealant product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetoxivinilsilano se utiliza como intermediario químico en la producción de otros productos químicos finos o como monómero en la producción de polímeros de silicona funcionales de vinilo. El uso del trimetoxivinilsilano en revestimientos tiene como objetivo mejorar la unión o adhesión entre los polímeros orgánicos y las superficies minerales, como pigmentos, rellenos y sustratos de vidrio o metal. Se utiliza en productos de revestimiento decorativo a base de agua. También se utiliza como agente de entrecruzamiento y promotor de la adhesión en productos de sellado de silicona disponibles en el mercado.
Solubilidad
Solubilidad en agua, 9,4 g/l a 20 °C.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-7-2768
Especificaciones
Punto de ebullición 122°C to 124°C
Nombre del producto químico o material Vinyltrimethoxysilane
Punto de fusión <-40°C
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C24H48O4Sn
Fórmula lineal CH2=CHSi(OCH3)3
Número MDL MFCD00015261
Número UN UN1993
Beilstein 1099136
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Sinónimo dibutyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexoate, stannane, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy, di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate, di-n-butyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di-2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexanoate, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy stannane, tin, dibutyl-, di 2-ethylhexoate, dibutyltin di-2-ethylhexoate
Clave InChI GPDWNEFHGANACG-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
Nombre IUPAC dibutyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannyl 2-ethylhexanoate
Peso molecular (g/mol) 519.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.24
Porcentaje de pureza 98%
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.392
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.97
Mostrar más Mostrar menos
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.