Learn More
Viniltrimetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266650 100 g Frasco de vidrio 100 g
10570804 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216521000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-7-2768
Fórmula molecular C5H12O3Si
Peso molecular (g/mol) 148.24
Número MDL MFCD00008605
Clave InChI NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
PubChem CID 76004
Nombre IUPAC etenil(trimetoxi)silano
SMILES CO[Si](C=C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyltrimethoxysilane
Densidad 0.9680g/mL
Punto de ebullición 123.0°C
Temperatura de inflamación 23°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHSi(OCH3)3
Índice de refracción 1.3915 to 1.3935
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.968
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 0.6 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.