Learn More
Viniltrietilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 145°C to 146°C |
| Nombre del producto químico o material | Vinyltriethylsilane |
| Cantidad | 1 g |
| Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
| Índice de refracción | 1.434 |
| Densidad | 0.771 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1743830 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.32 |
| Porcentaje de pureza | 97% |