Learn More
Viniltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400137 250 g 250 g
11490127 50 g 50 g
11480127 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21037.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-08-0 | C8H18O3Si | 190.31 g/mol
Vinyltriethoxysilane is used as an adhesive for glass slides. It acts as a coupling agent on inorganic substances blended into polymers that function as adhesion promoters, crosslinkers, and surface modifiers. Further, it is used to prepare polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El viniltrietoxisilano se utiliza como adhesivo para portaobjetos de vidrio. Actúa como agente de acoplamiento en sustancias inorgánicas mezcladas con polímeros que funcionan como promotores de adhesión, entrecruzadores y modificadores de superficie. Además, se utiliza para preparar polímeros.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con álcali, ácido, agua y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-08-0
Fórmula molecular C8H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 190.31
Número MDL MFCD00009063
Clave InChI FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
Nombre IUPAC Etenil(trietoxi)silano
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyltriethoxysilane
Densidad 0.903
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Olor Fruit-like
Fórmula lineal (CH3CH2O)3SiCH=CH2
Índice de refracción 1.399
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1767229
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido