Learn More
Viniltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351567 500 g 500 g
11346926 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04387.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-94-5 | C2H3Cl3Si | 161.481 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-94-5
Fórmula molecular C2H3Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 161.481
Número MDL MFCD00000482
Clave InChI GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride
PubChem CID 6413
Nombre IUPAC tricloro(etenil)silano
SMILES C=C[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Nombre del producto químico o material Vinyltrichlorosilane
Punto de fusión -95°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CH2=CHSiCl3
Número UN UN1305
Beilstein 1743440
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.49
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.436
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.27