Learn More
Ácido vinilfosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinylphosphonic Acid |
| CAS | 1746-03-8 |
| Fórmula molecular | C2H5O3P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5) |
| SMILES | OP(C=C)(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido etenilfosfonico |
| Peso molecular (g/mol) | 108.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.9976 |