Learn More
Ácido vinilfosfónico, TRC
Código de producto. 30451571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451571 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30451571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV4534155G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylphosphonic Acid
CAS 1746-03-8
Fórmula molecular C2H5O3P
Cantidad 5 g
Sinónimo P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
SMILES OP(C=C)(O)=O
Nombre IUPAC ácido etenilfosfonico
Peso molecular (g/mol) 108.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.9976