Learn More
Ácido vinilfosfónico, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15532293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15532293 50 g 50 g
15522293 10 g 10 g
15542293 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15532293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300590500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1746-03-8
Fórmula molecular C2H3O3P
Peso molecular (g/mol) 106.02
Número MDL MFCD00043866
Clave InChI ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
PubChem CID 168725
Nombre IUPAC ácido etenilfosfonico
SMILES [O-]P([O-])(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylphosphonic acid
Punto de fusión 36.0°C
Densidad 1.3700g/mL
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Acid)
Fórmula lineal H2C=CHP(O)(OH)2
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.37
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.03
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación