Learn More
Viniloxitrimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397059 5 g 5 g
11387059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26876.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6213-94-1
Fórmula molecular C5H12OSi
Peso molecular (g/mol) 116.235
Número MDL MFCD00054764
Clave InChI HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
Nombre IUPAC etenoxi(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Tekniske data
Punto de ebullición 74°C
Nombre del producto químico o material Vinyloxytrimethylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.24
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.389
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.779
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyloxytrimethylsilane
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (ethenyloxy)trimethylsilane
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.