Learn More
Viniloxitrimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387059 1 g 1 g
11397059 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26876.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6213-94-1
Fórmula molecular C5H12OSi
Peso molecular (g/mol) 116.235
Número MDL MFCD00054764
Clave InChI HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
Nombre IUPAC etenoxi(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Especificaciones
Punto de ebullición 74°C
Nombre del producto químico o material Vinyloxytrimethylsilane
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.24
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.389
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.779