Learn More
Viniloxitrimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623552 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623552 1 g Frasco de vidrio 1 g
10317431 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338700010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6213-94-1
Fórmula molecular C5H12OSi
Peso molecular (g/mol) 116.24
Número MDL MFCD00054764
Clave InChI HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
Nombre IUPAC etenoxi(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinyloxytrimethylsilane
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 74°C to 75°C
Temperatura de inflamación -10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3885 to 1.3905
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinyloxytrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.