Learn More
Cloruro de vinilmagnesio, solución de 1,5 M (13 % en peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10507763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507763 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10043260 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10507763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 252591000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3536-96-7 | C2H3ClMg | 86.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3536-96-7 , 109-99-9
Fórmula molecular C2H3ClMg
Peso molecular (g/mol) 86.80
Número MDL MFCD00013594
Clave InChI NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo vinylmagnesium chloride, chlorovinylmagnesium, chloro ethenyl magnesium, vinyl magnesium chloride, magnesium, chloroethenyl, vinyl magnesium-chloride, vinyl-magnesium chloride, magnesium,chloroethenyl, ethenyl magnesium chloride, vinylmagnesium chloride solution
PubChem CID 77075
Nombre IUPAC magnesio; eteno; cloruro
SMILES Cl[Mg]C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylmagnesium chloride
Color Blanco a beige
Nombre de nota 15 wt. % Solution in Tetrahydrofuran
Punto de ebullición 66.0°C
Fórmula lineal CH2=CHMgCl
Densidad 0.9800g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.8
Porcentaje de pureza 2M (18 wt.%)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.98
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −017°C
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylmagnesium chloride, 1.9M (16.5 wt.%) solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.