Learn More
Bromuro de vinilmagnesio, solución 1 M en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478598 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13478598 100 mL 100 ml
13438608 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13478598 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445971000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1826-67-1 | C2H3BrMg | 131.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1826-67-1 , 96-47-9
Fórmula molecular C2H3BrMg
Peso molecular (g/mol) 131.26
Número MDL MFCD00000042
Clave InChI XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide
PubChem CID 74584
Nombre IUPAC Magnesio; etileno; bromuro
SMILES Br[Mg]C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylmagnesium bromide
Densidad 0.9650g/mL
Temperatura de inflamación −11°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH2CHMgBr
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.965
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución 1M en 2-MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylmagnesium bromide, 1M solution in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.