Learn More
Cloruro de vinilideno, 99,9 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Vinylidene chloride |
| Nombre de nota | 99.9% |
| Punto de fusión | -122.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.2180g/mL |
| Punto de ebullición | 31.2°C to 31.7°C |
| Temperatura de inflamación | −25°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
Safety and Handling
- Vinylidene chloride, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.