Learn More
Carbonato de vinileno (contiene hasta un 2 % de BHT), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinylene Carbonate |
| CAS | 872-36-6 |
| Fórmula molecular | C3H2O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,3-Dioxol-2-one, Cyclic Vinylene Ester Carbonic Acid, LBG 84922, NSC 20980, NSC 47201, Vinylidene Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H |
| SMILES | O=C1OC=CO1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dioxol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 86.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0004 |