Learn More
Carbonato de vinileno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10068571 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10068571 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10611073 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10068571 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 140890050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 872-36-6 | C3H2O3 | 86.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-36-6
Fórmula molecular C3H2O3
Peso molecular (g/mol) 86.05
Número MDL MFCD00005380
Clave InChI VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinylene carbonate, vinyl carbonate, carbonic acid, cyclic vinylene ester, wln: t5ovoj, vinylenecarbonate, vinyleny carbonate, carbonic acid vinylene, 1,3-dioxo-2-one, vinylene carbonate vc, acmc-209qj3
PubChem CID 13385
SMILES O=C1OC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylene carbonate
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión 19°C to 22°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4200 to 1.423
Cantidad 5 g
Beilstein 19, V,4, 72
Fieser 13,342
Gravedad específica 1.36
Información de solubilidad Solubility in water: 11.5g / 100mL
Nombre IUPAC 2H-1,3-dioxol-2-ona
Estabilizante 0.1% max. BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylene carbonate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.