Learn More
Vinilciclopropano, TRC
Código de producto. 30450930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450930 1 g -
30456725 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV3800001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-86-7
Fórmula molecular C5 H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Sinónimo Ethenyl-cyclopropane, Vinyl-cyclopropane, Cyclopropylethene, Cyclopropylethylene, Cyclopropyl-ethene
Nombre IUPAC etilciclopropano
SMILES C=CC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylcyclopropane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8/c1-2-5-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.0626