Learn More
Complejo de piridina de anhídrido vinilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375055 1 g 1 g
11472110 5 g 5 g
15453827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28703.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95010-17-6 | C11H14B3NO3 | 240.667 g/mol
Reagent used for Suzuki-Miyaura cross-coupling, stereoselective synthesis via Palladium-catalyzed carboamination, Alkyl-connected 2-amino-6-vinylpurine (AVP) cross linking agent to cytosine base in RNA, Kaiser oxime resin-derived palladacycle as a recoverable polymeric precatalyst in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions in aqueous media and Kinetic resolution of phosphoryl and sulfonyl esters of binaphthol derivatives via Pd-catalyzed alcoholysis of their vinyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado para el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, la síntesis estereoselectiva mediante carboaminación catalizada con paladio, el agente de entrecruzamiento 2-amino-6-vinilpurina (AVP) conectado a la base de citosina en ARN, el paladaciclo derivado de resina de oxima de Kaiser como precatalizador polimérico recuperable en reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura en medios acuosos y la resolución cinética de ésteres de fosforilo y sulfonilo de derivados de binaftolmediante alcohólisis catalizada por PD de sus éteres vinílicos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95010-17-6
Fórmula molecular C11H14B3NO3
Peso molecular (g/mol) 240.667
Número MDL MFCD03839940
Clave InChI YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane compound with pyridine 1:1, trivinylboroxin pyridine complex, vinylboronic anhydride pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine, vinylboronic anhydride pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine complex, boroxin, triethenyl-, compd. with pyridine 1:1, pyridine; triethenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
PubChem CID 2734806
Nombre IUPAC piridina; 2,4,6-tris(etenil)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
SMILES B1(OB(OB(O1)C=C)C=C)C=C.C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylboronic anhydride pyridine complex
Punto de fusión 44°C to 52°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.67
Porcentaje de pureza 95%