Learn More
Cloruro de vinilbencelo, mezcla de 2, 3 y 4 isómeros (estabilizado con TBC), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Vinylbenzyl Chloride, Mixture of 2, 3- and 4-isomers |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2*2-6H,1,7H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.079 |