Learn More
Ácido vinilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinylacetic Acid |
| CAS | 625-38-7 |
| Fórmula molecular | C4H6O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Butenoic Acid, Ethenylacetic Acid, NSC 44546, β-Butenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(CC=C)=O |
| Nombre IUPAC | ácido but-3-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 86.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0368 |