Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido vinilacético, téc., 90 %, no estabilizado
Código de producto. 10377330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377330 25 g Frasco de vidrio 25 g
10543901 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377330 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 158830250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-38-7
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002782
Clave InChI PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
Nombre IUPAC ácido but-3-enoico
SMILES OC(=O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylacetic acid
Nombre de nota tech., 90%, unstabilized
Punto de fusión -39°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 163°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CO2H
Índice de refracción 1.4239 to 1.4259
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 407
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido