Learn More
Ácido vinilacético, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331947 25 g 25 g
11341947 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07557.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinylacetic acid used in the preparation of strained nitroso Diels-Aldrer adducts which undergo a domino ROC metathesis in the presence of Ru-carbene catalysts and olefins. It is used in the synthesis of polyethylene glycolated boltorn coatings. It was used to study the inhibition of the enzyme-catalyzed conversion of D-tyrosyl- phenylalanyl-glycine to D-tyrosyl-phenylaline amide by non-peptide carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido vinilacético utilizado en la preparación de aductos Diels-Aldrer nitroso tensos que se someten a una metatesis ROC dominó en presencia de catalizadores de Ru-carbeno y olefinas. Se utiliza en la síntesis de revestimientos de Boltorn glicolado de polietileno. Se utilizó para estudiar la inhibición de la conversión catalizada por enzimas de D-tirosil-fenilalanil-glicina al amida de D-tirosil-fenilalina por ácidos carboxílicos no peptídicos.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes, el calor, las bases y los agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-38-7
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002782
Clave InChI PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
Nombre IUPAC ácido but-3-enoico
SMILES OC(=O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylacetic acid
Punto de fusión -39°C
Densidad 1.012
Punto de ebullición 162°C to 163°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Fórmula lineal H2C=CHCH2CO2H
Índice de refracción 1.424
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1699159
Información de solubilidad Fully miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 96%