Learn More
Masterflex™ Tubos de vinilo
Código de producto. 12064078
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
9,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
30 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
12064078 9,6 mm 1 PCS
15235477 3,2 mm 30 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12064078 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640506
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GMP
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Vinilo
Diámetro exterior (imperial) 9,6 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio general
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -43 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 51 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C