Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de vinilo
Código de producto. 15388972
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,70 mm
25,4 mm
25,4 mm
38,10 mm
Longitud (métrico):
25,4 mm
45,72 mm
22,86 mm
48,26 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15388972 38,10 mm 22,86 mm 1 rollo
12753695 25,4 mm 48,26 mm 1 rollo
11593145 25,4 mm 25,4 mm 1 rollo
11563145 12,70 mm 45,72 mm 1 rollo
4 options
Código de producto. 15388972
Marca: Brady™ 236988
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Para utilizar con (aplicación) Identificación eléctrica y de automatización, identificación de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresoras THT con núcleo de 76 mm BBP11, BBP12, PR Plus
Repetición horizontal (métrico) 49 mm
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete 2000 Labels/Roll
Cantidad 1 rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,025 mm
Repetición vertical (métrico) 69,5 mm
Dimensions (LxW) 63,50 x 38,10 mm
Longitud (imperial) 2.5 in.
Longitud (métrico) 22,86 mm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.75 in.
Altura del área de impresión (métrico) 19,05 mm
Alternate Part Number BPT-517-427
Mehr anzeigen Weniger anzeigen