Learn More
3M™ Cinta de vinilo 471F
Código de producto. 17297770 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
24 rollos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17297770 Verde 24 rollos
17207780 Negro 24 rollos
17257770 Rojo 24 rollos
17267770 Azul 24 rollos
17277770 Amarillo 24 rollos
17287770 Blanco 24 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17297770 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000028855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00€
    1324.15€ / 24 rollos
    Ahorro 985.85€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Se utiliza normalmente para marcar peligros y pasillos, codificación de colores, máscaras para pintura, revestimientos decorativos, empalmes y más. Fabricada con revestimiento de vinilo con adhesivo de caucho, nuestra cinta versátil resiste los raspados,
  • Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
  • Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Fácil de aplicar, excelente fuerza de sujeción en muchas superficies
  • Disponibles en muchos colores distintivos (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños y colores vivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 50 mm x 33 m
Altura (métrico) 0,1 mm
Longitud (métrico) 32,9 m
Cantidad de embalaje 24/caja
Grosor 0,14 mm
Anchura (métrico) 5,1 cm
Color Verde