Learn More
Brady™ Etiquetas para cables y alambres de vinilo autolaminado
Código de producto. 15226076
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco/transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15226076 Blanco/transparente cada uno
1 options
Código de producto. 15226076
Marca: Brady™ 143091
Etiquetas de vinilo de autolaminado para la impresora BBP33
  • Etiquetas de vinilo autolaminado para la impresora BBP33
  • Con reconocimiento UL según el estándar de marcado y etiquetado UL969 cuando se imprime con las cintas de la serie R4300 y R6200 Brady
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL según el estándar de marcado y etiquetado UL969 cuando se imprime con las cintas de la serie R4300 y R6200 Brady. Consulte los archivos MH17154 de UL para obtener información más específica. Los clientes de Brady deben especificar en el momento de la compra si necesitan etiquetas B-427 con reconocimiento UL. Brady vende
Descripción Etiquetas de vinilo autolaminado para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco/transparente
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Vinilo autolaminado
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) BBP33, i3300, i5300
Repetición horizontal (métrico) 27,30 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete 2500 Labels/Box
Cantidad 2500/Paq.
Forma Rectángulo
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 41,30 mm
Calibre de alambre 10 AWG - 4 AWG
Dimensions (LxW) 36,50 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 1.437 in.
Longitud (métrico) 36.5 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 36,50 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number B33-9-427