Learn More
Brady™ Señales de seguridad de vinilo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W001-Tri 015-PE-HOJA/1 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Vinilo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Para interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Grosor | 0,061 mm |
| Anchura (métrico) | 148 mm |
| Mostrar más |