Learn More
Ark Plas™ Tubos de vinilo (PVC)
Product Code. 11797559
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,5875 mm
Unit Size:
1 PCS
Product Code. Diámetro interior (métrico) unitSize
11797559 1,5875 mm 1 PCS
1 options
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Product Code. 11797559 Supplier Ark Plas™ Supplier No. TCX22FC3
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Para tubos de plástico flexibles y de fácil recorrido
  • Los tubos Ark Plas se han extruido mediante un innovador equipo de monitorización de procesos en línea para garantizar que el producto sea de la mayor calidad posible
  • Los tubos estándar se envían a granel en bobinas de cartón
  • Puede adaptarse a la mayoría de aplicaciones de forma fiable y económica
  • Specifications
    Descripción Durómetro: Shore A 90
    Diámetro interior (métrico) 1,5875 mm
    Material PVC
    Diámetro exterior (imperial) 3,175 mm
    Longitud global (métrico) 30 m
    Grosor (métrico) 0,79375 mm
    Color Rojo