Learn More
Brady™ Mini pictograma de vinilo señales de seguridad
Código de producto. 11898030 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
2: Obligatorio
3: Advertencia
4: Emergencia
Prohibición
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
11898030 4: Emergencia paquete de 96
11878030 2: Obligatorio paquete de 96
11868030 Prohibición paquete de 96
11888030 3: Advertencia paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11898030 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 286916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.90€
    9.09€ / paquete de 96
    Ahorro 0.81€
    8% Descuento
En stock
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number MINI-4
Acabado Brillo
Material Vinilo
Cantidad 96/paquete
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Grosor 0,061 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 60 °C
Idiomas Globales
Texto mostrado 4: Emergencia
Tipo de producto Señal de seguridad mini pictograma
Color Blanco sobre verde