Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo
Código de producto. 11711635
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11711635 Rojo 1 rollo
11721635 Verde 1 rollo
11731635 Blanco 1 rollo
11701635 Amarillo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11711635 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 058251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cinta para marcar pasillos es una forma rápida y sencilla de identificar pasillos y corredores en sus instalaciones.
  • La cinta para marcar pasillos es una forma rápida y sencilla de identificar pasillos y zonas de paso en sus instalaciones.
Especificaciones
Alternate Part Number AMT-3-ROJO
Descripción Cinta de marcado para pasillos: roja
Dimensiones (L x An) 32.92 m x 76.20 mm
Para utilizar con (aplicación) Marque pasillos y pasajes
Longitud (imperial) 108 ft.
Longitud (métrico) 33 mm
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +80°C
Grosor 0,034 mm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 75 mm
Tipo de adhesivo A base de caucho permanente
Color Rojo
Material Vinilo
Tipo Cinta para marcar el suelo