Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para impresoras M611, M610 y M710
Código de producto. 17801599
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
38,10 x 25,40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17801599 38,10 x 25,40 mm paquete de 250
1 options
Código de producto. 17801599 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 312101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de vinilo para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611. Estas piezas también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas M710 siempre que se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT).
  • Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611. Estas piezas también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas M710 siempre que se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT).
Especificaciones
Descripción Etiquetas de vinilo para impresoras M611, M610 y M710
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Printable Sides Área delantera
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 250 etiquetas/rollo
Cantidad 250 Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño 38.10 x 25.40 mm
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 80 °C
Grosor (imperial) 0,0026 in
Grosor (métrico) 0.066 mm
Dimensions (LxW) 38,10 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.40 mm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.10 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 38.10 mm
Alternate Part Number M6-31-7351