Learn More
Brady™ Vinilo que brilla en la oscuridad antideslizante huella derecha
Código de producto. 11711965
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Fotoluminiscente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11711965 Fotoluminiscente cada uno
1 options
Código de producto. 11711965 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 224073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    12.34€ / paquete de 1
    Ahorro 0.26€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta huella derecha antideslizante de vinilo que brilla en la oscuridad junto con el pie izquierdo para crear un camino visual que facilite una salida rápida durante cortes de energía y situaciones de emergencia. Efecto antideslizante.
  • Efecto antideslizante.
Especificaciones
Alternate Part Number BRILLA EN THE PIE ANTIDESLIZANTE OSCURO. BIEN
Descripción Huella antideslizante que brilla en la oscuridad - Pie derecho
Para utilizar con (aplicación) Use junto con el pie derecho para crear una ruta visual
Altura (imperial) 8,27 in
Altura (métrico) 210 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor 0,60 mm
Anchura (imperial) 3,35 in
Anchura (métrico) 85 mm
Color Fotoluminiscente
Material Aluminio
Tipo Cinta antideslizante